Imprimer
Phénylacétate de méthyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
148440050 148442500 148440010
ACRO148440050EA 41.9 EUR
ACRO148440050 ACRO148442500 ACRO148440010
Phénylacétate de méthyle 99+%
Phénylacétate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…50 °C
Densité: 1,067 g/cm³
Point éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008453
Numéro CAS: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Indice Merck: 12,07422
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %