Imprimer
Acétate de benzyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03181.0100 8.03181.1000
8.03181.0100EA 33.1 EUR
8.03181.0100 8.03181.1000
Acétate de benzyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétate de benzyle
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –51 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008712
Numéro CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Indice Merck: 13,01125
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -51 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Boiling Point 205 - 207 °C
Vapor Pressure 1 hPa (45 °C)
Flash Point 95 °C
Refractive Index 1.5006 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8.4 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Synonyms Acetic acid benzyl ester
Hill Formula C9H10O2
Chemical Formula CH3COOCH2C6H5