Acétate de benzyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Benzyle acétate
Purity: 99%
CAS No.: 140-11-4
Molecular Formula: CH3CO2CH2C6H5
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.053
Refractive Index: 1.5020
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 205-207°
Beilstein Reference: 1908121
Merck Reference: 14,1123
MDL No.: MFCD00008712
Formule:
C₉H₁₀O₂ Point d'ébullition: 205…207 °C Point de fusion: –51 °C Densité: 1,053 Point éclair: 95 °C (203 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008712 Numéro CAS: 140-11-4 EINECS: 205-399-7 Indice Merck: 14,1123 |