Imprimer
Acétate de benzyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzyle acétate
105820010 105822500
ACRO105820010EA 113 EUR
ACRO105820010 ACRO105822500
Acétate de benzyle 99+%
Acétate de benzyle
Formule: C₉H₁₀O₂
Poids moléculaire: 150.18 g/mol
Point d'ébullition: 206
Point de fusion: –51 °C
Densité: 1.055 g/cm³
Point éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008712
Numéro CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Indice Merck: 13,01125
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %