Acétate d'isopropenyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₈O₂ Point d'ébullition: 94 °C (1013 hPa) Point de fusion: –93 °C Densité: 0,92 g/cm³ Point éclair: 10 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008709 Numéro CAS: 108-22-5 EINECS: 203-562-7 UN: 2403 ADR: 3,II Indice Merck: 13,05223 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |