Imprimer
3-Méthylpentane, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MQ100
68320-50ML 68320-5ML
68320-50MLEA 401 EUR
68320-50ML 68320-5ML
3-Méthylpentane, Supelco®
3-Méthylpentane
Formule: C₆H₁₄
Poids moléculaire: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 64
Point de fusion: –118 °C
Densité: 0.664 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009342
Numéro CAS: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=735c89dc450d547ebef567bb643698327134d388&vid=3022c34d07dad177b9a3300a8b67a94ff7182088&prid=web&clid=SAPDAM