2-Méthylpentane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₄ Point d'ébullition: 62 °C (1013 hPa) Point de fusion: –154 °C Densité: 0,653 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –33 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009406 Numéro CAS: 107-83-5 EINECS: 203-523-4 UN: 1208 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.14 g/l (25 °C) |
Melting Point | -154 °C |
Molar Mass | 86.18 g/mol |
Boiling Point | 60 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 227 hPa (20 °C) |
Flash Point | -40 °C |
Refractive Index | 1.3715 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.2 - 7.4 %(V) |
Density | 0.65 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 300 °C |
Synonyms | iso-Hexane, 1-Dimethylbutane |
Hill Formula | C6H14 |
Chemical Formula | CH3CH2CH2CH(CH3)2 |