Imprimer
Méthyl-2 butane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
24872.298EA 122 EUR
24872.298 24872.323 24872.260
Méthyl-2 butane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Méthyl-2 butane
Formule: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 28 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –160 °C
Densité: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009338
Numéro CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Boiling point 27.0 - 28.5 °C
Density (20/4) 0.600 - 0.640
Evaporation residue Max. 50 ppm