Imprimer
Squalane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17931.22 A17931.36
A17931.22EA 66.5 EUR
A17931.22 A17931.36
Squalane ≥98%
Squalane
Purity: 98% CAS No.: 111-01-3 Molecular Formula: C30H62 Formula Weight: 422.83 Flash Point: 218°(424°F) Refractive Index: 1.4510 Melting Point: -38° Boiling Point: 210-215°/1mm Beilstein Reference: 776019 Merck Reference: 14,8767 MDL No.: MFCD00008953
Formule: C₃₀H₆₂
Point d'ébullition: 210…215 °C (1 mmHg)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0,81
Point éclair: 218 °C (424 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008953
Numéro CAS: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Indice Merck: 14,8767