Imprimer
2,4-Diméthylpentane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L03570.04 L03570.09
L03570.04EA 79.6 EUR
L03570.04 L03570.09
2,4-Diméthylpentane ≥98%
2,4-Diméthylpentane
Purity: 98+% CAS No.: 108-08-7 Molecular Formula: C7H16 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.3820 Melting Point: ca -123° Boiling Point: 79-80° Beilstein Reference: 1696855 UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00008945
Formule: C₇H₁₆
Point d'ébullition: 79…80 °C
Point de fusion: ∼–123 °C
Densité: 0,670
Point éclair: –12 °C (10 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008945
Numéro CAS: 108-08-7
EINECS: 203-548-0
UN: 1206
ADR: 3,II