Imprimer
Capsules de filtration, Sartopore® 2
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5445307H7-SS-A 5445306G7-OO-A 5445307H7-SO-A 5445307H9-SO-A 5445307H8-SO-A 5445358K7-SO-A 5445307HS-HH-M 5441307H4G-OOB 5445307H8G-OOA 5445307H9-FF-A 5445307H7-FF-A 5445307H0-FF-V 5445307G7-FF-A
SARP5445307H7-SS-AEA 544 EUR
SARP5445307H7-SS-A SARP5445306G7-OO-A SARP5445307H7-SO-A SARP5445307H9-SO-A SARP5445307H8-SO-A SARP5445358K7-SO-A SARP5445307HS-HH-M SARP5441307H4G-OOB SARP5445307H8G-OOA SARP5445307H9-FF-A SARP5445307H7-FF-A SARP5445307H0-FF-V SARP5445307G7-FF-A
Capsules de filtration, Sartopore® 2
Filtres Capsules de filtration
Capsules jetables prêtes à l'emploi pour la filtration stérile à l'échelle du laboratoire ou pour des tests de filtrabilité à petite échelle.
  • Pour mise à l'échelle ou échelle réduite
  • Compatibles avec une plage de pH comprise entre pH 1 et pH 14
  • Les applications types comprennent la filtration (qualité stérilisation) de médicaments, de liquides biologiques, de produits injectables, d'eau purifiée, de milieux, de tampons
Membrane PES hydrophile, boîtier en PP
L'intégrité de chaque élément individuel est éprouvée via un test du point de bulle et un test basé sur la diffusion avant la commercialisation, garantissant une fiabilité absolue.