Imprimer
Flacons à fond rond avec quatre cols et joints rodés standard, cols latéraux parallèles
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
03344458 03344470 03344473 03344479 03345470 03345473 03345485 03344485 03344476 03345482 03345479 03345476 03345488
271-1538EA 149 EUR
271-1538 271-1544 271-1537 271-1536 271-1545 271-1546 LENZ03345485 LENZ03344485 LENZ03344476 LENZ03345482 LENZ03345479 LENZ03345476 LENZ03345488
Flacons à fond rond avec quatre cols et joints rodés standard, cols latéraux parallèles
Ballons Flacons à fond rond
En verre borosilicaté transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale pour une résistance relativement élevée aux variations de température
Avec zone d’étiquetage blanche, mate
Certifications: DIN 12392