Imprimer
2,3,4-Triméthylpentane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L08176.06 L08176.14
L08176.06EA 79.9 EUR
L08176.06 L08176.14
2,3,4-Triméthylpentane ≥98%
2,3,4-Triméthylpentane
Purity: 98+% CAS No.: 565-75-3 Molecular Formula: C8H18 Formula Weight: 114.23 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.4040 Melting Point: -110° Boiling Point: 113-115° Beilstein Reference: 1696869 UN No.: 1262 MDL No.: MFCD00008924
Formule: C₈H₁₈
Numéro MDL: MFCD00008924
Numéro CAS: 565-75-3