Imprimer
Flacons de poudre avec joint conique rodé
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
03043070 03043073 03043037 03043049 03043058
201-0628EA 175 EUR
201-0628 LENZ03043073 LENZ03043037 201-0626 201-0627
Flacons de poudre avec joint conique rodé
Ballons Flacons pour évaporateurs rotatifs
En verre borosilicaté transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Particulièrement adaptés aux évaporateurs rotatifs, au séchage de substances comme la poudre. Avec col central, joint conique et étiquette pour inscription.