Imprimer
Bouchons d'oreilles réutilisables détectables, E-A-R™ Tracer™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TR01000 TR01001 TR01020
111-0726EA 293 EUR
111-0726 111-1128 111-1129
Bouchons d'oreilles réutilisables détectables, E-A-R™ Tracer™
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles réutilisables
Les bouchons d'oreille E-A-R™ Tracer™ uniques de taille unique s'adaptent confortablement à la plupart des conduits auditifs et offrent des niveaux élevés d'atténuation avec l'avantage supplémentaire d'incorporer un cordon métallique détectable qui le rend idéal pour l'industrie alimentaire. Les bouchons prémoulés à triple bride sont fabriqués à partir de matériaux flexibles préformés pour s'adapter à l'oreille.
  • Lavable, réutilisable, facile à nettoyer
  • Une tige plus longue facilite l'insertion
  • Fabriqué à partir de caoutchouc de silicone doux et durable avec cordon
SNR: 32 dB (Tracer™)/20 dB (Tracer™ 20).
Certifications: EN 352-2
Attention: * Taille unique.