Imprimer
Robinets pour burettes, robinet à pointeau
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
02700902 02702902
LENZ02700902EA 49.5 EUR
LENZ02700902 LENZ02702902
Robinets pour burettes, robinet à pointeau
Robinets d'arrêt
Needle-valve stopcocks, DURAN® housing with facetted tip, straight or lateral.
  • PTFE spindle
  • Cap and security device of PP
  • Valve bore of 0 to 2,5 mm