Imprimer
2,2,4-Triméthylpentane ≥98%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
28775.290EA 97 EUR
28775.290 28775.368 28775.461
2,2,4-Triméthylpentane ≥98%, TECHNICAL
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Point d'ébullition: 99,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Indice de réfraction (20°C) 1.391 - 1.393