Imprimer
tert-Butylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Aminoisobutane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.01546.0100 8.01546.0500 8.01546.1000 8.01546.9035
8.01546.0100EA 27.1 EUR
8.01546.0100 8.01546.0500 8.01546.1000 8.01546.9035
tert-Butylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
tert-Butylamine
Formule: C₄H₁₁N
Poids moléculaire: 73.14 g/mol
Point d'ébullition: 44.4
Point de fusion: –72 °C
Densité: 0.6965 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008050
Numéro CAS: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2734
ADR: 8 (3) I
Indice Merck: 13,01544
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -72 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 44 °C
Vapor Pressure 300 hPa (20 °C)
Flash Point -38 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.37 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9.2 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C DIN 51794