Imprimer
Colonnes de chromatographie d'interaction hydrophile (HILIC), Asahipak NH2P
Fournisseur: Resonac
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F7630001 F6710016 F7630006 F7630002 F6713000 F7630005 F6710030 F7630007 F7630010
554-0880EA 1460 EUR
554-0880 554-2234 554-0878 554-0879 554-2236 554-4437 554-1773 554-1776 554-4502
Colonnes de chromatographie d'interaction hydrophile (HILIC), Asahipak NH2P
Colonnes pour chromatographie
Colonnes polymère pour l'analyse des saccharides
  • Excellentes stabilité chimique et résistance à la dégradation dans le temps
  • Régénération possible avec une solution alcaline
  • Adapté au détecteur à diffusion de lumière, au détecteur d'aérosol chargé par couronne et LC/MS
  • La phase NH2P-40 est la version haute performance de la phase NH2P-50