Imprimer
Flacons jaugés de forme trapézoïdale, classe A, graduation bleue
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2960233 2960240 2960252 2960253 2960260 2960261 2960265 2960270 2960275
HIRS2960233EA 44.8 EUR
HIRS2960233 HIRS2960240 HIRS2960252 HIRS2960253 HIRS2960260 HIRS2960261 HIRS2960265 HIRS2960270 HIRS2960275
Flacons jaugés de forme trapézoïdale, classe A, graduation bleue
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté DURAN®, avec bouchon en verre creux, conformité certifiée (marquage DE-M).
  • Repères indélébiles en émail bleu résistants aux acides et alcalis.
  • Certificat de conformité avec identification par lots datés disponible via le site Web (www.hirschmannlab.de)
Col large*
Certifications: DIN EN ISO 1042