Imprimer
Pipettes graduées, type 3, classe AS, distribution totale
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1130133 1130140 1130141
HIRS1130133EA 13.3 EUR
HIRS1130133 HIRS1130140 HIRS1130141
Pipettes graduées, type 3, classe AS, distribution totale
Pipettes Pipettes graduées
AR-Glas®
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Avec embout buccal pour extrémité en coton, anneaux de marquage aux principales graduations
  • Graduations jusqu'à la pointe, zéro sur la partie supérieure, type 3
  • Graduation ambrée
  • Avec identification par lots datés
DIN EN ISO 835
Certifications: DIN EN ISO 835. Conformité certifiée (marquage DE-M.