Imprimer
2-Chloro-2-méthylbutane 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11703.06 A11703.14 A11703.22
A11703.06EA 39.7 EUR
A11703.06 A11703.14 A11703.22
2-Chloro-2-méthylbutane 95%
2-Chloro-2-méthylbutane
Purity: 95% CAS No.: 594-36-5 Molecular Formula: C5H11Cl Formula Weight: 106.60 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.4042 Melting Point: -73° Boiling Point: 85-86° Beilstein Reference: 1696930 UN No.: 1107 MDL No.: MFCD00000818
Formule: C₅H₁₁Cl
Point d'ébullition: 85…86 °C
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0,866
Point éclair: –10 °C (14 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000818
Numéro CAS: 594-36-5
EINECS: 209-836-2
UN: 1107
ADR: 3,II