Imprimer
Burettes compactes automatiques, bande Schellbach, SILBERBRAND
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
23809 23810 23811
BRND23809EA 131 EUR
BRND23809 BRND23810 BRND23811
Burettes compactes automatiques, bande Schellbach, SILBERBRAND
Burettes
Verre AR®, classe B.
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Bande Schellbach, distance réduite entre les subdivisions
  • Robinet amovible en PTFE
Limites d'erreur conformes à la classe B, DIN EN ISO 385.
Informations de commande: Veuillez commander les supports et les pinces à burette séparément.
Informations de livraison: fourni avec corps de burette, robinet avec embout de précision, tube de remplissage (PVC) et flacon en PE de 1000 ml avec base.