Imprimer
3-Butyl-2,4-pentanedione ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11236.09 A11236.18
A11236.09EA 212 EUR
A11236.09 A11236.18
3-Butyl-2,4-pentanedione ≥98%
3-Butyl-2,4-pentanedione
Purity: 98% CAS No.: 1540-36-9 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 101-104°/10mm MDL No.: MFCD00026235
Formule: C₉H₁₆O₂
Point d'ébullition: 101…104 °C (10 mmHg)
Densité: 0,927
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026235
Numéro CAS: 1540-36-9
EINECS: 216-274-1