Imprimer
2,6-Diméthyl-3,5-heptanedione ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
42005.03 42005.06
42005.03EA 81.4 EUR
42005.03 42005.06
2,6-Diméthyl-3,5-heptanedione ≥98%
2,6-Diméthyl-3,5-heptanedione
Purity: 98+% CAS No.: 18362-64-6 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.22 Physical Form: Liquid Density: 0.91 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00015040
Metal chelating agent; preparation of metal diketonates for MOCVD
Formule: C₉H₁₆O₂
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Densité: 0,91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015040
Numéro CAS: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
UN: 1224
ADR: 3,III