4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Diacétone alcool
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ Poids moléculaire: 116.16 g/mol Point d'ébullition: 166 Point de fusion: –44 °C Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 58 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004471 Numéro CAS: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN: 1148 ADR: 3 III REACH: 01-2119473975-21 Indice Merck: 13,02983 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -47 °C |
Molar Mass | 116.16 g/mol |
Boiling Point | 168 °C |
Vapor Pressure | 1.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 58 °C |
Refractive Index | 1.4233 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 6.9 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 640 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |