4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 123-42-2
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Pleasant
Melting Point: -47°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1740440
Merck Reference: 14,2964
UN No.: 1148
MDL No.: MFCD00004471
Formule:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ Point d'ébullition: 168 °C Point de fusion: –47 °C Densité: 0,935 Point éclair: 58 °C (136 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004471 Numéro CAS: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN: 1148 ADR: 3,III REACH: 01-2119473975-21 Indice Merck: 14,2964 |