Imprimer
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diacétone alcool
121480010 121480025 121482500 121480100
121480010.EA 61.8 EUR
121480010. 121480025. 121482500. 121480100.
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone 99%
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
Formule: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 166 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –42.8 °C
Densité: 0.9385 g/cm³
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004471
Numéro CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3 III
REACH: 01-2119473975-21
Indice Merck: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA