Imprimer
5-Méthyl-2-hexanone zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
MQ200
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
8.22093.0100EA 27.5 EUR
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
5-Méthyl-2-hexanone zS, Sigma-Aldrich®
5-Méthyl-2-hexanone
Formule: C₇H₁₄O
Poids moléculaire: 114.19 g/mol
Point d'ébullition: 144
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 43
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008950
Numéro CAS: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C