5-Méthyl-2-hexanone 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
Formule:
C₇H₁₄O Poids moléculaire: 114.19 g/mol Point d'ébullition: 144 Point de fusion: –74 °C Densité: 0.81 g/cm³ Point éclair: 41 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008950 Numéro CAS: 110-12-3 EINECS: 203-737-8 UN: 2302 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +16° to +23° (20°C, 589 nm) (c=1 in H2O) |