Imprimer
Méthyl-4 pentanone-2 ≥98%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): MIBK, Méthylisobutylcétone
25656.298EA 161 EUR
25656.298 25656.323 25656.367
Méthyl-4 pentanone-2 ≥98%, GPR RECTAPUR®
Méthyl-4 pentanone-2
Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Poids moléculaire: 100.16 g/mol
Point d'ébullition: 117.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 115 - 117 °C
Density (20/4) 0.790 - 0.810
Evaporation residue Max. 0.02 %