Méthyl-4 pentanone-2, EMPLURA®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
MIBK, Méthylisobutylcétone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Poids moléculaire: 100.16 g/mol Point d'ébullition: 117.4 Point de fusion: –84 °C Densité: 0.801 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 16 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008938 Numéro CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3 II Indice Merck: 13,05227 |