Méthyl-4 pentanone-2, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
MIBK, Méthylisobutylcétone
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Poids moléculaire: 100.16 g/mol Point d'ébullition: 117.4 Point de fusion: –84 °C Densité: 0.801 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 16 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008938 Numéro CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3 II Indice Merck: 13,05227 |
|
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications | |
Assay (by GC) (corrected for water) | min. 99 % |
Appearance | clear |
Color (APHA) | max. 15 |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.002 |
Water (H2O) | max. 0.1 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |