Imprimer
Méthyl-4 pentanone-2 ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): MIBK, Méthylisobutylcétone
A11618.0F A11618.AP
A11618.0FEA 84.7 EUR
A11618.0F A11618.AP
Méthyl-4 pentanone-2 ≥99%
Méthyl-4 pentanone-2
Purity: 99% CAS No.: 108-10-1 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.3960 Odour: Mild Melting Point: -84° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 605399 Merck Reference: 14,5207 UN No.: 1245 MDL No.: MFCD00008938
Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0,801
Point éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,5207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM