Imprimer
4,4-Diméthyl-2-pentanone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4,4-Dimethylpentan-2-one
159710050 159710250 159711000
ACRO159710050EA 128 EUR
ACRO159710050 ACRO159710250 ACRO159711000
4,4-Diméthyl-2-pentanone 99%
4,4-Diméthyl-2-pentanone
Formule: C₇H₁₄O
Poids moléculaire: 114.19 g/mol
Point d'ébullition: 125…130 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.804 g/cm³
Point éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008854
Numéro CAS: 590-50-1
EINECS: 209-685-2
UN: 1224
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4025 to 1.4045 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %