Imprimer
3-Méthyl-2-pentanone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A19999.09 A19999.14 A19999.18
A19999.09EA 108 EUR
A19999.09 A19999.14 A19999.18
3-Méthyl-2-pentanone ≥98%
3-Méthyl-2-pentanone
Purity: 98+% CAS No.: 565-61-7 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4 00 Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 635791 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009336
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 118…119 °C
Densité: 0,815
Point éclair: 12 °C (53 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009336
Numéro CAS: 565-61-7
EINECS: 209-282-1
UN: 1224
ADR: 3,II