Imprimer
3,3-Diméthylbutanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3-Diméthyl-2-butanone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41645.0100 8.41645.0500
8.41645.0100EA 185 EUR
8.41645.0100 8.41645.0500
3,3-Diméthylbutanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,3-Diméthylbutanone
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 106 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008846
Numéro CAS: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,07594
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 19 g/l (25 °C)
Melting Point -53 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Density 0.808 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid