Imprimer
3,3-Diméthylbutanone 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3-Diméthyl-2-butanone
131251000 131255000 131250025
ACRO131251000EA 131 EUR
ACRO131251000 ACRO131255000 ACRO131250025
3,3-Diméthylbutanone 96%
3,3-Diméthylbutanone
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 106 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –52,5 °C
Densité: 0,8 g/cm³
Point éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008846
Numéro CAS: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1224
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,07594
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %