Imprimer
2,6-Diméthyl-4-heptanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18831.1000 8.18831.9165 8.18831.9160
8.18831.1000EA 86.1 EUR
8.18831.1000 8.18831.9165 8.18831.9160
2,6-Diméthyl-4-heptanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,6-Diméthyl-4-heptanone
Formule: C₉H₁₈O
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008940
Numéro CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 142.24 g/mol
Boiling Point 163 - 173 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Refractive Index 1.4143 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 6.2 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 345 °C
Saturation concentration 9 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 48
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid