Imprimer
2,6-Diméthyl-4-heptanone, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diisobutylcétone
149440010 149440025 149440200
ACRO149440010EA 88.5 EUR
ACRO149440010 ACRO149440025 ACRO149440200
2,6-Diméthyl-4-heptanone, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
2,6-Diméthyl-4-heptanone
Formule: C₉H₁₈O
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0,809 g/cm³
Point éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008940
Numéro CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥15 % (4.6-Dimethyl-2-heptanone)