Imprimer
2,4-Diméthyl-3-pentanone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
159702500 159705000
ACRO159702500EA 78.2 EUR
ACRO159702500 ACRO159705000
2,4-Diméthyl-3-pentanone 98%
2,4-Diméthyl-3-pentanone
Formule: C₇H₁₄O
Poids moléculaire: 114.19 g/mol
Point d'ébullition: 124
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point éclair: 15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008918
Numéro CAS: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
UN: 1224
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %