Isobutyraldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Méthylpropanal
Purity: 98%
CAS No.: 78-84-2
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -24°(-11°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.794
Refractive Index: 1.3723
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -65°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 605330
Merck Reference: 14,5154
UN No.: 2045
MDL No.: MFCD00006980
Formule:
C₄H₈O Poids moléculaire: 72.11 g/mol Point d'ébullition: 63…65 °C Point de fusion: –65 °C Densité: 0.794 Point éclair: –24 °C (–11 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006980 Numéro CAS: 78-84-2 EINECS: 201-149-6 UN: 2045 ADR: 3 II Indice Merck: 13,05171 |