Imprimer
1-Bromo-2-méthylpropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isobutyl bromide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.01549.0250 8.01549.1000
8.01549.0250EA 35.8 EUR
8.01549.0250 8.01549.1000
1-Bromo-2-méthylpropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-méthylpropane
Formule: C₄H₉Br
Poids moléculaire: 137.02 g/mol
Point d'ébullition: 91
Point de fusion: –118 °C
Densité: 1.265 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000217
Numéro CAS: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05152
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -118 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)