1-Bromo-2-méthylpropane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isobutyl bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 78-77-3
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.02
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -118°
Boiling Point: 90-92°
Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 1730915
Merck Reference: 14,5135
UN No.: 2342
MDL No.: MFCD00000217
Formule:
C₄H₉Br Poids moléculaire: 137.02 g/mol Point d'ébullition: 90…92 °C Point de fusion: –118 °C Densité: 1.255 Point éclair: 18 °C (64 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000217 Numéro CAS: 78-77-3 EINECS: 201-141-2 UN: 2342 ADR: 3 II Indice Merck: 13,05152 |