1-Bromo-2-méthylpropane 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isobutyl bromide
Formule:
C₄H₉Br Poids moléculaire: 137.02 g/mol Point d'ébullition: 90…92 °C (760 mmHg) Point de fusion: –119 °C Densité: 1.26 g/cm³ Point éclair: 18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000217 Numéro CAS: 78-77-3 EINECS: 201-141-2 UN: 2342 ADR: 3 II Indice Merck: 13,05152 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |