1,2-Dibromo-2-méthylpropane 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₈Br₂ Poids moléculaire: 215.92 g/mol Point d'ébullition: 150 °C (760 mmHg) Point de fusion: -70.1 Densité: 1.79 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000126 Numéro CAS: 594-34-3 EINECS: 209-835-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5083 to 1.5103 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |