Imprimer
n-Undécane
Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Undecane
8844.1 8844.2
ROTH8844.1EA 0 EUR
ROTH8844.1 ROTH8844.2
n-Undécane
n-Undecane
Formule: H₃C(CH₂)₉CH₃
Poids moléculaire: 156.31 g/mol
Point d'ébullition: 196
Point de fusion: –26.7 °C
Densité: 0.7416 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 60
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008959
Numéro CAS: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3 III