Imprimer
n-Undécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Undecane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18629.0100 8.18629.0500 8.18629.0050
8.18629.0100EA 69 EUR
8.18629.0100 8.18629.0500 8.18629.0050
n-Undécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
n-Undécane
Formule: H₃C(CH₂)₉CH₃
Poids moléculaire: 156.31 g/mol
Point d'ébullition: 196
Point de fusion: –26.7 °C
Densité: 0.7416 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008959
Numéro CAS: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 156.31 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Explosion Limit 0.6 - 6.5 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)