Imprimer
n-Undécane ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Undecane
31807.18 31807.30
31807.18EA 67 EUR
31807.18 31807.30
n-Undécane ≥99%
n-Undécane
Purity: 99% CAS No.: 1120-21-4 Molecular Formula: C11H24 Formula Weight: 156.30 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 0.74 Refractive Index: 1.4173 Appearance: Colourless Odour: Mild Melting Point: -26° Boiling Point: 196° UN No.: 2330 MDL No.: MFCD00008959
Formule: H₃C(CH₂)₉CH₃
Poids moléculaire: 156.31 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 0.74
Point éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008959
Numéro CAS: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3 III