Imprimer
n-Tétradécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14767.0050 8.14767.0250
8.14767.0050EA 28 EUR
8.14767.0050 8.14767.0250
n-Tétradécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
n-Tétradécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Point d'ébullition: 253,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 102 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008986
Numéro CAS: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.0001 g/l (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 198.39 g/mol
Boiling Point 254 °C
Vapor Pressure 1.55 Pa (25 °C)
Flash Point 102 °C
Explosion Limit 0.5 - 6.5 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 202 °C
Viscosity Kinematic 3 mm2/s (40 °C)